accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 42062-91-9

H2CNSHNSO

CAS RN 42062-91-9

IUPAC Name: 4-(prop-2-en-1-yl)-5-sulfanylidene-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7)-dien-3-one
Synonyme: 4-(prop-2-en-1-yl)-5-sulfanylidene-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7)-dien-3-one
Molekulargewicht (g/mol): 278.39
Summenformel: C13H14N2OS2
InChi Key: ZDHGJHRONIXYAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCN1C(=S)NC2=C(C3=C(CCCC3)S2)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern