CAS RN 404001-62-3
CAS RN 404001-62-3
IUPAC Name:
1-hexadecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrate chloride
Synonyme:
3-hexadecyl-1-methylimidazol-1-ium hydrate chloride
Molekulargewicht (g/mol):
361.01
Summenformel:
C20H41ClN2O
InChi Key:
YCRGEJFZTMXLMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse