accessibility menu, dialog, popup

UserName

Sparen Sie bis zu 60% bei Kühlraumbedarf

Jetzt sparen

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 363-24-6

H3COHHOOOHO(E)(E)

CAS RN 363-24-6

IUPAC Name: (5E)-7-{3-hydroxy-2-[(1E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl}hept-5-enoic acid
Synonyme: prostaglandin E2
Molekulargewicht (g/mol): 352.47
Summenformel: C20H32O5
InChi Key: XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYNA-N
SMILES: CCCCCC(O)\C=C\C1C(O)CC(=O)C1C\C=C\CCCC(O)=O
Form 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.