accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34183-22-7

HClH3CNHOHOO

CAS RN 34183-22-7

IUPAC Name: hydrogen 1-{2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-one chloride
Synonyme: propafenone
Molekulargewicht (g/mol): 377.91
Summenformel: C21H28ClNO3
InChi Key: XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCCNCC(O)COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern