accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 303770-14-1

NOON

CAS RN 303770-14-1

IUPAC Name: 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Synonyme: 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 198.18
Summenformel: C11H6N2O2
InChi Key: DZBWWFCXELLNDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1C=CC(=O)N1C1=CC=CC(=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern