CAS RN 279261-81-3
CAS RN 279261-81-3
IUPAC Name:
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
Synonyme:
3-chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol):
200.43
Summenformel:
C8H10BClO3
InChi Key:
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Chlor-4-Ethoxyphenylboronsäure, 98 %, Acros Organics™
CAS: 279261-81-3 Summenformel: C8H10BClO3 Molekulargewicht (g/mol): 200.43 InChI-Schlüssel: QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid,3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid,3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid,3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid,acmc-209gzs,3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid,3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid,boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl,3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride PubChem CID: 3717658 IUPAC-Name: (3-Chlor-4-ethoxyphenyl)borons SMILES: B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O