accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1858252-21-7

SNNN

CAS RN 1858252-21-7

IUPAC Name: 4-phenyl-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Synonyme: 4-phenyl-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 263.32
Summenformel: C15H9N3S
InChi Key: QBABKNRVLIDXCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=C(N=C(S1)C1=CN=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern