accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1858251-64-5

H3CNSN

CAS RN 1858251-64-5

IUPAC Name: 2-(3-methylphenyl)-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Synonyme: 2-(3-methylphenyl)-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 276.36
Summenformel: C17H12N2S
InChi Key: DUWIGOHYDXAKEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern