accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1826-16-0

CH3SN

CAS RN 1826-16-0

IUPAC Name: 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
Synonyme: 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
Molekulargewicht (g/mol): 175.25
Summenformel: C10H9NS
InChi Key: XROORURTAQOYLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern