accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1796-92-5

NaNaCH3OOHOCH3OOOClCl(E)

CAS RN 1796-92-5

IUPAC Name: disodium 5-{[(1E)-3-carboxylato-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](2,6-dichlorophenyl)methyl}-2-hydroxy-3-methylbenzoate
Synonyme: disodium 5-{[(1E)-3-carboxylato-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](2,6-dichlorophenyl)methyl}-2-hydroxy-3-methylbenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 503.24
Summenformel: C23H14Cl2Na2O6
InChi Key: JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(C([O-])=O)=C1O)C(=C1\C=C(C)C(=O)C(=C1)C([O-])=O)\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern