accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 140-01-2

NaNaNaNaNaOONNOOOONOOOO

CAS RN 140-01-2

IUPAC Name: pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate
Synonyme: pentasodium pentetate diethylenetriaminepentaacetic acid, penta sodiu*
Molekulargewicht (g/mol): 503.26
Summenformel: C14H18N3Na5O10
InChi Key: LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern