accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 127406-79-5

CH3NSN

CAS RN 127406-79-5

IUPAC Name: 4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Synonyme: 4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 200.26
Summenformel: C11H8N2S
InChi Key: FOKBMJMDQCPNJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern