accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 127103-11-1

H3COHNHOONHOOHOHNNH2ONOOH

CAS RN 127103-11-1

IUPAC Name: 1-{6-amino-2-[3-carboxy-2-(2-acetamido-3-hydroxypropanamido)propanamido]hexanoyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonyme: 1-{6-amino-2-[3-carboxy-2-(2-acetamido-3-hydroxypropanamido)propanamido]hexanoyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 487.51
Summenformel: C20H33N5O9
InChi Key: HJDRXEQUFWLOGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)