accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1233026-65-7

NNHFN

CAS RN 1233026-65-7

IUPAC Name: 3-fluoro-2-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Synonyme: 3-fluoro-2-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 205.24
Summenformel: C11H12FN3
InChi Key: BSCQTNZKNNTAGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC(C#N)=C1N1CCNCC1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern