accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 116480-60-5

H3CNHNN

CAS RN 116480-60-5

IUPAC Name: 3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole-5-carbonitrile
Synonyme: 3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indole-5-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 237.31
Summenformel: C15H15N3
InChi Key: HNOKHIURIJOQKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCC(=CC1)C1=CNC2=CC=C(C=C12)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern