Learn More
Thermo Scientific™ ZIPtide Substrate
Ein Peptidsubstrat für die Ca/Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM)-Familie, einschließlich CAMK1 und DAPK1.
Marke: Thermo Scientific™ PV5094
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Ein Peptidsubstrat für die Ca/Calmodulin-abhängige Proteinkinase (CaM)-Familie, einschließlich CAMK1 und DAPK1. Zur Verwendung mit dem Adapta™ Universal-Kinase-Assay (PV5099).
Spezifikation
KKLNRTLSFAEPGW | |
2 mM ZIPtide-Peptidsubstrat in 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35, 10 mM MgCl2 und 1 mM EGTA. Bei -20 °C lagern. | |
1 ml | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Serin/Threonin-Kinasen | |
1.646,9 Da | |
DAPK1, CAMK1 |
Biochemische ADP-Akkumulation | |
Fluoreszent | |
Peptid für CaM-Kinasen | |
Kinase-Substrat | |
1612; 8536 | |
Trockeneis | |
CAMK1, DAPK1 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.