Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
123.00 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | mit Filter |
Sterilität | steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16673962
|
Labcon
1144-965-006-9 |
96 Spitzen/Rack |
135.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16601933
|
Labcon
1144-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO Nachfüllpackung |
123.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipette Tip
- Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Flextop | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
51,3 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ SLIK |