Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Ultra MicroBalance
Excellence XPR Ultra Microbalances have a seven decimal place readability and outstanding repeatability to ensure highly accurate results with each use. Easily clean the removable automatic draft shield and weigh pan to eliminate contamination.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30279196
Additional Details : Gewicht : 7.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15909327
  • 72761.32 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei Laborprojekten mit teuren, seltenen oder toxischen Substanzen ist es erforderlich, dass nur die kleinstmöglichen Probenmengen verwendet werden. Sie stehen nicht nur vor der Herausforderung, Abfall zu vermeiden, indem Sie nur wenige Milligramm einwiegen, sondern müssen auch Ergebnisse vermeiden, die außerhalb der Spezifikation liegen, und kostspielige Nacharbeiten erfordern. Mettler Toledo XPR Mikrowaagen bieten die folgenden Merkmale:
  • Ein einzigartiges Maß an Präzision mit außergewöhnlich niedrigen Mindestgewichten
  • Das Zwei-Terminal-Konzept vereinfacht die Bedienung: Das Hauptterminal kann dort platziert werden, wo es am bequemsten ist, und das SmartView-Terminal befindet sich über dem Wägeraum genau dort, wo Sie es brauchen – für alle grundlegenden Funktionen, die Sie bei Ihren Wägeaufgaben benötigen
  • Der neue Windschutz ermöglicht einen einfachen Zugang zur Waagschale; alle Teile lassen sich zur Reinigung leicht entfernen
  • Das Risiko einer Kreuzkontamination wird dank der SmartSens-Infrarotsensoren reduziert, mit denen Sie den Windschutz mit einer Handbewegung bedienen können
  • Aktives Temperaturregelsystem (ATC™)
  • Magnetischer Force Restoration Wägesensor mit hoher Auflösung
  • Mindestgewicht-Warnfunktion
  • Kapazitiver farbiger Touchscreen mit Gestensteuerung, handschuhkompatibel
  • Die Methodenbibliothek spart Zeit und bietet eine höhere Prozesssicherheit
  • Der integrierte Notizblock zeichnet automatisch alle Aufgabenparameter und Ergebnisse auf, wodurch die manuelle Transkription entfällt
  • Effiziente Bedienung über SmartView-Terminal
  • Speicherung von SOPs in der Methodenbibliothek (einschließlich Probenserie und Toleranzen)
  • Mehrere Schnittstellen für einfache Konnektivität und Datenexport: 4 x USB, 1 x LAN
  • Kompakte Abmessungen bei kleiner Stellfläche
  • Optimierter Windschutz für einfache Reinigung
  • Überlastschutz
Qualitätssicherungsfunktionen:
  • Die GWP-geprüfte Qualitätssicherungsfunktion überwacht die Waage aktiv, um zu bestätigen, dass sie zuverlässig wiegt: Tests, Anpassungen, Nivellierung und Einstellungen müssen alle in Ordnung sein
  • Toleranzprofile
  • Kennwortgeschützt
  • Benutzerverwaltung
  • Verlaufsänderungsfunktion
  • Einstellungs- und Routine-Testverlauf
  • StatusLight™ Statusleuchte für Waagenbereitschaft
  • LevelControl: Niveauwarnung mit grafischer Nivellierungsführung
  • Temperatur- und zeitprogrammierbare proFACT
Spezifikation
Spezifikation
2,1 g
0,001 mg
XPR2U.
Ultra-Mikrowaage
16 mm
0,0001 mg
0,03 mg
< 10 Sekunden
0.6 in.