Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE-Membranscheibenfilter
Membran mit chemischer Kompatibilität für wässrige Lösungen und aggressive Lösungsmittel.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 60542
220.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Maximale Flexibilität
- Filtert wässrige Lösungen oder aggressive Chemikalien
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
wwPTFE | |
Unsteril | |
50 mm |
0,2 μm | |
280 μm |