Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schraubkappe werden aufgrund ihrer Fähigkeit, die Vakuumqualität aufrechtzuhalten, häufig bei der Probenentgasung verwendet.
41.35 CHF - 75.98 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
---|---|
Enthält | PTFE/Silikon-Septum |
Produktcode | Marke | Feldstärke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Feldstärke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15388858
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66305-0571 |
300 MHz | 177,8 mm | 507-TR-7 |
41.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15308998
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-0575 |
500 MHz | 177,8 mm | 528-TR-7 |
46.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15318998
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-1095 |
400 MHz | 228,6 mm | 513-7TRA-9 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Jedes Röhrchen mit Schraubverschluss wird komplett mit oben offenem Schraubverschluss und Septum aus PTFE/Silikon geliefert
- Inert gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, aber schlecht gegenüber starken korrosive Materialien
- Bleibt auch nach mehrmaligem Durchstechen zuverlässig
Spezifikation
5 mm | |
PTFE/Silikon-Septum |