Learn More
Gilac™ White Square Basin
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
Marke: Gilac™ G605821
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
Beschreibung
- Sehr haltbar
- Leicht zu reinigen
- Nesting-Aktion bei leerem Zustand, ohne Absaugung
- Geformter Rand erleichtert das Erfassen
- Temperaturbereich von −15 °C bis +60 °C
Spezifikation
Schale | |
Weiß | |
0.8 gal. | |
Konformität bei Lebensmittelkontakt | |
220 mm | |
220 mm | |
220 mm | |
0.21 kg |
PEBD | |
Quadratisch | |
3 l | |
8.7 in. | |
8.7 in. | |
3.7 in. | |
7.41 oz. |