Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 4 mm Spritzenfilter
Für HPLC-Proben mit geringem Feststoffgehalt sowie Proben für die Kapillarelektrophorese (KE)
Marke:  Cytiva 6779-0402
200.03 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11384654
  • 286.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird für HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt und CE-Proben (Kapillarelektrophorese) verwendet
  • Durchmesser: 4 mm
  • Probenvolumen bis zu 2 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an Proben
  • Auswahl aus Membran- oder Glasmikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
  • HPLC-Proben mit geringen Feststoffgehalt - Filtration erhöht die Lebensdauer der Säule
  • Kapillarelektrophoreseproben - Filtration eliminiert falsche Peaks
  • Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
  • UV/Vis-Proben - direktes Filtern in die Küvette mit der Röhrchenspitze
  • Refraktometrie - Filtern von Proben vermeidet Beschädigung an der Instrumentenoptik und verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse
  • Minimieren noch nicht-spezifischer Bindung an der Membran (aufgrund von kleiner Membranengröße)
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 4 mm Polyvinylidene Difluorid-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm (100 St.)
0,2 μm
0,2 cm2
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
100
5.2 bar
Spritzenfilter
10,1 x 23,5 mm
PVDF
Unsteril
<10 μl
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
100 Stück
Bis zu 2 ml
4 mm