Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 4 mm Spritzenfilter
Für HPLC-Proben mit geringem Feststoffgehalt sowie Proben für die Kapillarelektrophorese (KE)
Marke: Cytiva 6777-0404
170.34 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Wird für HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt und CE-Proben (Kapillarelektrophorese) verwendet
- Durchmesser: 4 mm
- Probenvolumen bis zu 2 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Röhrchenspitzenformat (optional)
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Proben
- Auswahl aus Membran- oder Glasmikrofaser-Filtermedien
- HPLC-Proben mit geringen Feststoffgehalt - Filtration erhöht die Lebensdauer der Säule
- Kapillarelektrophoreseproben - Filtration eliminiert falsche Peaks
- Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
- UV/Vis-Proben - direktes Filtern in die Küvette mit der Röhrchenspitze
- Refraktometrie - Filtern von Proben vermeidet Beschädigung an der Instrumentenoptik und verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse
- Minimieren noch nicht-spezifischer Bindung an der Membran (aufgrund von kleiner Membranengröße)
Spezifikation
Puradisc 4 mm Polyvinylidendifluorid-Spritzenfilter, mit Röhrchenspitze, 0,45 μm (50 St.) | |
0,45 μm | |
0,2 cm2 | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
50 | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
10,1 x 23,5 mm |
PVDF | |
Unsteril | |
<10 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Schlauchspitze | |
50 Stück | |
Bis zu 2 ml | |
4 mm |