Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 4 mm Spritzenfilter
Für HPLC-Proben mit geringem Feststoffgehalt sowie Proben für die Kapillarelektrophorese (KE)
Marke: Cytiva 6790-0404
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
Wird für HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt und CE-Proben (Kapillarelektrophorese) verwendet
- Durchmesser: 4 mm
- Probenvolumen bis zu 2 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Röhrchenspitzenformat (optional)
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Proben
- Auswahl aus Membran- oder Glasmikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
- HPLC-Proben mit geringen Feststoffgehalt - Filtration erhöht die Lebensdauer der Säule
- Kapillarelektrophoreseproben - Filtration eliminiert falsche Peaks
- Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
- UV/Vis-Proben - direktes Filtern in die Küvette mit der Röhrchenspitze
- Refraktometrie - Filtern von Proben vermeidet Beschädigung an der Instrumentenoptik und verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse
- Minimieren noch nicht-spezifischer Bindung an der Membran (aufgrund von kleiner Membranengröße)
Spezifikation
Nylon | |
0,45 μm | |
4,2 cm2 | |
500 | |
Spritzenfilter | |
4 mm |
Nylon | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
500 Stk./Packung | |
≤ 2 ml |