Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Mit einer chemisch beständigen und inerten hydrophoben Membran. Whatman™ Puradisc 25 mm Spritzenfilter aus PTFE bestechen durch ihre geringe Proteinbindung und werden hauptsächlich zur Filterung nichtwässriger Proben eingesetzt.
Marke: Cytiva 6798-2510
1415.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.51000kg
Beschreibung
Enthält eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist.Whatman™ Puradisc 25 mm PTFE-Spritzenfilter weisen eine geringe Proteinbindung auf, und ihre Hauptanwendung ist die Filtration nicht wässriger Proben.
- Für das Filtern von Lösungsmitteln, Chemikalien und nicht wässrigen Lösungen
- Typische Anwendungen umfassen Aufreinigung von HPLC-, TLC- und GC-Proben, Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
- Bestehend aus hydrophobem Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Nicht steril, autoklavierbar
Spezifikation
Puradisc 25 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 1,0 μm, unsteril (1000 St.) | |
1,0 μm | |
4,2 cm2 | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
PTFE | |
Unsteril | |
Für HPLC-, TLC- und GC-Probenaufreinigungen; Filtration von HPLC-Lösungsmitteln | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |