Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Mit einer chemisch beständigen und inerten hydrophoben Membran. Whatman™ Puradisc 25 mm Spritzenfilter aus PTFE bestechen durch ihre geringe Proteinbindung und werden hauptsächlich zur Filterung nichtwässriger Proben eingesetzt.
Marke: Cytiva 6784-2501
153.04 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Enthält eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist.Whatman™ Puradisc 25 mm PTFE-Spritzenfilter weisen eine geringe Proteinbindung auf, und ihre Hauptanwendung ist die Filtration nicht wässriger Proben.
- Für das Filtern von Lösungsmitteln, Chemikalien und nicht wässrigen Lösungen
- Typische Anwendungen umfassen Aufreinigung von HPLC-, TLC- und GC-Proben, Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
- Bestehend aus hydrophobem Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Nicht steril, autoklavierbar
Spezifikation
Puradisc 25 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,1 μm, unsteril (50 St.) | |
0,1 μm | |
4,2 cm2 | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
PTFE | |
Unsteril | |
Für HPLC-, TLC- und GC-Probenaufreinigungen; Filtration von HPLC-Lösungsmitteln | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5,2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |