Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Mit einer chemisch beständigen und inerten hydrophoben Membran. Whatman™ Puradisc 25 mm Spritzenfilter aus PTFE bestechen durch ihre geringe Proteinbindung und werden hauptsächlich zur Filterung nichtwässriger Proben eingesetzt.
Marke:  Cytiva 6784-2502
190.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.17010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412151
  • 200.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist.Whatman™ Puradisc 25 mm PTFE-Spritzenfilter weisen eine geringe Proteinbindung auf, und ihre Hauptanwendung ist die Filtration nicht wässriger Proben.
  • Für das Filtern von Lösungsmitteln, Chemikalien und nicht wässrigen Lösungen
  • Typische Anwendungen umfassen Aufreinigung von HPLC-, TLC- und GC-Proben, Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
  • Bestehend aus hydrophobem Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Nicht steril, autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 25 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,2 μm, unsteril (50 St.)
0,2 μm
4,2 cm2
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
50/Packung
Bis zu 100 ml
25 mm
PTFE
Unsteril
Für HPLC-, TLC- und GC-Probenaufreinigungen; Filtration von HPLC-Lösungsmitteln
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm