Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier Gütegrad 1 für qualitative Analysen:
Mittleres Rückhaltevermögen und mittlere Durchflussrate. Whatman™ Grade 1 Filterpapiere für qualitative Analysen kommen häufig zur Klärung von Flüssigkeiten, zur Analyse von Bodenproben sowie zur Keimprüfung zum Einsatz.
Marke: Cytiva 1001-734
907.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Partikelretention: >11 μm
- Porosität: mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
- Oberfläche: glatt
Spezifikation
Rolle | |
11 μm | |
M | |
Mittel | |
180 μm | |
470 mm |
Zellulose | |
150 Sekunden | |
1 | |
Je 1 | |
470 x 1000mm | |
1000 mm |