Learn More
Cytiva Chromatography Papers - Grade 2727: Blatt
Zur Trennung sehr großer Stoffmengen
Marke: Cytiva 10382581
693.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.55000kg
Beschreibung
Dicke: 1.40 mm
Flussrate: 180 mm/30 min
Spezifikation
19 x 19 cm (7,48 x 7,48 in.) | |
2727 Chr Zellulose-Chromatographieblätter sind 1.40 mm-Papier zur Trennung besonders großer Stoffmengen. | |
1.4 mm | |
19.05 cm | |
Zellulose | |
19.05 cm |
7,5 in. | |
Bogen | |
Zur Trennung sehr großer Stoffmengen | |
Gütegrad 2727 Chr | |
180 mm/30 min |