Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivaflow 50
BIOPHARMA
Disposable and ready-to-use crossflow cassette for filtration and concentration of samples from 100 mL to 3L.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ VF05P6
Artikelnummer. 15700538
  • 278.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Plug and play laboratory cross flow cassette
  • Modular - scalable t0 6 units
  • Optimal for aqueous sample concentration, e.g., proteins and nanoparticles
  • High flow rate and recover
  • Clear housing for process monitoring
  • Easy set up
  • Economical and disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PVC, Silicone, Polyethersulfone, Polypropylene, Nylon
50 cm2
200 to 400 mL/min.
60 °C
100 bis 3000 ml
15 mm
0.3 mm
1000 kDa
3 bar
Nanoparticles
Tangential/Crossflow Concentrator
25 mm
84 mm