Learn More
Ohaus™ BALANCE VALOR 7000 1,5KG/0,05G
Die beste kompakte Lebensmittelwaage ihrer Klasse. Ohaus™ Valor™ 7000 Kompakte Lebensmittelwaage verfügt über zwei Displays und berührungslose Sensoren, ein benutzerfreundliches Menü und eine benutzerfreundliche Einrichtung sowie schnelle und präzise Ergebnisse für ein nahtloses und problemloses Benutzererlebnis, das seinesgleichen sucht.
Marke: Ohaus™
Additional Details : Gewicht : 4.90500kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Beschreibung
Die kompakte Ohaus Valor7000 Lebensmittelwaage ist die neueste Waage in der Ohaus Produktlinie zuverlässiger und haltbarer Produkte, die Ihre Produktivität beim Wägen und Dosieren von Lebensmitteln erhöht. Die fortschrittlichen, anwenderfreundlichen Funktionen sorgen für ein nahtloses Benutzererlebnis.
- Berührungslose Sensoren an der Vorder- und Rückseite steuern den Betrieb bestimmter Funktionen, um die Kreuzkontamination von Lebensmitteln zu minimieren
- Das lebensmittelsichere Design ist NSF-zertifiziert, USDA-AMS-akzeptiert und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme
- Große Displays mit Hintergrundbeleuchtung an der Vorder- und Rückseite sorgen für ein besseres Benutzererlebnis und ermöglichen zwei Benutzern die gemeinsame Nutzung einer Waage
- Die schnelle Stabilisierungszeit von einer Sekunde liefert präzise Ergebnisse und erhöht gleichzeitig den Durchsatz erheblich und eliminiert Wartezeiten
- Die Wägeplattform aus Edelstahl und das robuste ABS-Gehäuse sind für den täglichen Einsatz unter den anspruchsvollsten Bedingungen geeignet
- Große, rutschfeste Nivellierfüße greifen den Zähler und verhindern, dass die Waage während des Gebrauchs rutscht
- Flexible Verbindung: Standard-RS232 mit optionalem Ethernet, zweiter RS232 oder USB bietet Datenübertragungsfunktionen für mehrere Peripheriegeräte
- Der integrierte Tragegriff und der wiederaufladbare Bleiakku ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb, wo immer er benötigt wird
Spezifikation
RS232 integriert, optional 2. RS232, USB, Ethernet | |
Wiederaufladbar (im Lieferumfang) | |
NSF, USDA-AMS, HACCP, NTEP | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige | |
Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED | |
Mechanik | |
Gehäuse V71P1502T | |
0,100000 g | |
1 Sekunden | |
-10 °C bis +40 °C | |
kg, g, lb, oz, lb:oz | |
311 × 327 × 117 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in. | |
300 mm | |
117 mm | |
311,00 mm | |
100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku | |
50/60 Hz |
210 Std. | |
Außen | |
RS232 im Lieferumfang enthalten (Ethernet, USB und zweiter RS232 als Zubehör erhältlich) | |
1.5 kg | |
0,050000 g | |
0,100000 g | |
IP43 | |
Vorder- und Rückseite | |
14 °F bis 104 °F | |
Valor™ 7000 Kompakte Lebensmittelwaage | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in. | |
225 mm | |
311 mm | |
4,60 in. | |
12,20 in. | |
4,2 kg | |
100/240 V |