Learn More
Uvex™ Uvex™ Schutzbrille I-vo 9160
13.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, Orangefarben
Blau, grau
Schwarz / Grau
Schwarz, Grau
Linsenfärbung:
Braun
Durchsichtig
Grau
Transparent
Beschreibung
- Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
- Gerade Seitenbügel greifen an den Seiten des Kopfes und nicht hinter den Ohren. Das sorgt für einen sicheren, bequemen und rutschfreien Tragekomfort
- Kombinierte harte und weiche Komponenten - erhöhter Komfort in empfindlichen Nasen-, Brauen- und Ohrbereichen
- Die vollständig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen dem Träger eine individuelle Passform für besseren Schutz und Komfort
- 100 % UV-Schutz und metallfrei
Spezifikation
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Augenschutz I-vo 9160 |
Rahmenfarbe | Blau, grau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |