Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-T-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
2220.70 CHF - 4425.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Hellgrau |
---|---|
Material | Gips |
Produkttyp | Sicherheitsuntertischschrank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Anzahl Einschübe | 1 |
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Ausführung der Tür | Anzahl Türen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Ausführung der Tür | Anzahl Türen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16387576
|
asecos
3590000130487 |
600 x 593 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 1 | (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) |
2883.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16317586
|
asecos
3590000133763 |
600 x 593 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 1 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
2220.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16397576
|
asecos
3590000130488 |
600 x 593 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 1 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
2448.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16327586
|
asecos
3590000133764 |
600 x 593 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 1 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
2263.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16307586
|
asecos
3590000130489 |
600 x 593 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 1 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
2575.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16327596
|
asecos
3641800130449 |
600 x 1102 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 2 | (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) |
4425.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16347596
|
asecos
3641800133771 |
600 x 1102 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 2 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3635.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16337596
|
asecos
3641800130450 |
600 x 1102 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 2 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
3471.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15951342
|
asecos
3641800130451 |
600 x 1102 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 2 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
3635.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15985770
|
asecos
3641800133772 |
600 x 1102 x 800 mm | Mit Scharnier links, Flügel | 2 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3694.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16357586
|
asecos
3591500130487 |
600 x 593 x 800 mm | Scharniere rechts, Flügel | 1 | (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) |
2883.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16387586
|
asecos
3591500133763 |
600 x 593 x 800 mm | Scharniere rechts, Flügel | 1 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
2220.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16367586
|
asecos
3591500130488 |
600 x 593 x 800 mm | Scharniere rechts, Flügel | 1 | (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
2448.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16397586
|
asecos
3591500133764 |
600 x 593 x 800 mm | Scharniere rechts, Flügel | 1 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
2263.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16377586
|
asecos
3591500130489 |
600 x 593 x 800 mm | Scharniere rechts, Flügel | 1 | (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) |
2575.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spécification
Hellgrau | |
Sicherheitsuntertischschrank | |
1 |
Gips | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
Glatt |