Learn More
asecos™ XL-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
6519.00 CHF - 7981.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 1018 mm |
Innentiefe (metrisch) | 864 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Innenbreite (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innenbreite (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15974386
|
asecos™
3039300130397 |
936 mm | 1 Einlegeboden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl), 1 Bodenauffangwanne mit Gitter (verzinktes Stahlblech) |
6688.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15954386
|
asecos™
3039300130395 |
936 mm | 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl), 1 Bodenauffangwanne mit Gitter (verzinktes Stahlblech) |
6519.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15944376
|
asecos™
3038200130384 |
1386 mm | 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl), 1 Bodenauffangwanne mit Gitter (verzinktes Stahlblech) |
7759.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15964376
|
asecos™
3038200130388 |
1386 mm | 1 Bodenauffangwanne mit Einlegeböden, 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl) |
7981.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss
- Interne Flexibilität: Transportsockel (optional) für sicheren und einfachen Transport in der Einrichtung
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- Sicherheit beim Abfüllen: durchgängige Erdungsverbindung an der Rückseite, innen mit Erdungskabeln inkl. Klammer
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, GS-zertifiziert, CE-konform | |
864 mm | |
Stahl | |
Flügel | |
2224 mm | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
pulverbeschichtet glatt |
1018 mm | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1890 mm | |
2 |