Learn More
asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, anthrazitgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
5379.50 CHF - 7541.90 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 860 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 775 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Automatischer Verschluss, Schiebetüren |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Konfiguration | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Konfiguration | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15977746
|
asecos™
3508504135100 |
1 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgraue vertikale Schubfachtüren |
5384.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957746
|
asecos™
3508504036111 |
1 | 4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
5379.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987746
|
asecos™
3508504135101 |
1 | 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgraue vertikale Schubfachtüren |
5437.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947746
|
asecos™
3508504035101 |
1 | 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 1 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
5437.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967746
|
asecos™
3508504036112 |
1 | 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
5443.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977766
|
asecos™
3508604135102 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Hellgraue vertikale Schubfachtüren |
7430.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917766
|
asecos™
3508604035102 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7430.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947766
|
asecos™
3508604036113 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987766
|
asecos™
3508604135103 |
2 | 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Hellgraue vertikale Schubfachtüren |
7536.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927766
|
asecos™
3508604035103 |
2 | 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7536.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967766
|
asecos™
3508604036115 |
2 | 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7541.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937766
|
asecos™
3508604035104 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne, 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957766
|
asecos™
3508604036114 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne, 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelbe vertikale Schubfachtüren |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubfächer öffnen und schließen auf Knopfdruck.
- Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubfächer ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbares vertikales Schubfach mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Specifications
860 mm | |
Stahl | |
Automatischer Verschluss, Schiebetüren | |
1966 mm | |
pulverbeschichtet struktur |
775 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1750 mm |