Learn More
asecos™ S-PHOENIX Vol. 2-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Scharniere links
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
3275.40 CHF - 5925.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Gefaltet, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10607994
|
asecos™
3023500130249 |
616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3275.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13414497
|
asecos™
3023500230249 |
616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3275.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15903566
|
asecos™
3023500130255 |
616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
5093.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15903596
|
asecos™
3023500230255 |
616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
5093.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13434487
|
asecos™
3023500230267 |
616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3768.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13464467
|
asecos™
3031500130318 |
749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3953.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13414477
|
asecos™
3031500230318 |
749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3953.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15974206
|
asecos™
3031500130319 |
749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
5925.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15994216
|
asecos™
3031500230319 |
749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
5925.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11934886
|
asecos™
3031500130320 |
749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4372.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11954886
|
asecos™
3031500230320 |
749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
4372.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttür: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneter Tür
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
450 mm |
Stahl | |
Gefaltet, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | |
1968 mm | |
1 | |
596 mm |