Learn More
asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Scharniere links
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
2602.30 CHF - 4653.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15359144
|
asecos™
3023800130277 |
1298 mm | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
2602.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15923806
|
asecos™
3023800230277 |
1298 mm | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3752.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15963776
|
asecos™
3023800130278 |
1298 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3821.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15933806
|
asecos™
3023800230278 |
1298 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3821.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15983086
|
asecos™
3022700130249 |
1968 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4277.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15913096
|
asecos™
3022700130255 |
1968 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4653.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15963126
|
asecos™
3022700230255 |
1968 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
4653.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
524 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
450 mm |
616 mm | |
Stahl | |
Türanschlag, Mit Scharnier links | |
1 | |
596 mm |