Learn More
asecos™ Q-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
7001.30 CHF - 9020.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 1050 x 1647 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15997416
|
asecos™
3214904130003 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7001.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15917436
|
asecos™
3214904130015 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
8204.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15937436
|
asecos™
3214904130017 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
9020.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
522 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Stahl | |
Gefaltet | |
1953 mm | |
Q90.195.120.FD | |
pulverbeschichtet struktur | |
1050 mm |
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1647 mm | |
2 | |
1193 mm |