Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet Q-CLASSIC-90 Winged Doors
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
7690.30 CHF - 8856.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | Links: 522 x 450 x 1647 mm, rechts: 522 x 450 x 1647 mm |
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15917616
|
asecos™
3421404133543 |
Hellgraue Türen | 2 | 6 | 505,00 kg |
7690.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15937616
|
asecos™
3421404133545 |
Hellgraue Türen | 2 | 3 | 532,50 kg |
8856.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15967606
|
asecos™
3421404033545 |
Warngelbe Türen | 2 | 3 | 532,50 kg |
8856.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
- Robust construction and longevity: triple hinged door, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean
- Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integration in an existing locking system possible) and locking state indicator (red/green)
- Easy transport: integrated transport base with removable, optional base cover
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation
- Fire resistance 90 minutes
- Type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- GS certified
- CE compliant
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
522 mm | |
Links: 522 x 450 x 1647 mm, rechts: 522 x 450 x 1647 mm | |
Stahl | |
Flügel | |
1953 mm | |
Q90.195.120.MV | |
Ablageschale | |
1193 mm |
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1647 mm | |
2 | |
pulverbeschichtet struktur | |
450 mm |