Learn More
Wolfram ICP- & ICP-MS Standard, 100 mg/l W in H2O, Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell Fluka E1363-100ML
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 16644104
  • 126.60 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten ICP and ICP-MS Standard
Standards für ICP und ICP-MS
>11.5
100 mL