Learn More
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ pH-Kombinationselektrode
Diese pH-Kombinationselektrode ist ideal für Messungen stark belasteter Proben mit hohem Verschmutzungsgrad.
124.02 CHF - 183.38 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Typ | Kombinierte Einstabmesskette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für stark belastete Proben mit hohem Verschmutzungsgrad |
Enthält | 1 m Kabel, BNC-Anschluss |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775638
|
Fisherbrand™
|
Doppeldiaphragma |
124.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755638
|
Fisherbrand™
|
Einzeldiaphragma |
183.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Unzerbrechliche epoxidgelierte pH-Elektrode mit geschützter, stoßfester Tuff Tip®-Kugel
- Keramische, ringförmige Verbindung unempfindlich gegen Verschmutzung
- Die Doppelkontaktelektroden werden für geladene Lösungen empfohlen
- Weniger Wartung und kurze Reaktionszeit
- Geliefert mit Kabel von 1 m Länge DIN oder BNC
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Kombinierte Einstabmesskette | |
1 m Kabel, BNC-Anschluss | |
Epoxidgehäuse | |
–5 bis 100 °°C |
12 mm | |
Für stark belastete Proben mit hohem Verschmutzungsgrad | |
120 mm | |
pH 0 bis 13 |