Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Sekunden-Thermometer für Lebensmitteltemperatur
Das Fisherbrand Traceable™ 2-Sekunden-Lebensmittelthermometer ist für Lebensmittel NSF-zertifiziert und verfügt über eine sichere antimikrobielle Oberfläche.
86.35 CHF - 97.90 CHF
Spezifikation
Kalibrierpunkte | 40 °F und 140 °F |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert gemäß ISO 17025, NIST, NSF |
Enthält | Traceable™-Bescheinigung, Batterie |
Sondentyp | Edelstahl |
Gewicht (angloamerikanisch) | 2.375 oz. |
Produktcode | Marke | Modell | Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15897934
|
Fisherbrand™
|
Deluxe | 0.15 Zoll | 6.0 x 0.75 x 1.75 Zoll |
97.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15887934
|
Fisherbrand™
|
Standard | 0.13 Zoll | 4.5 x 0.75 x 1.5 Zoll |
86.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Merkmale:
- Wasser-/spritzwassergeschützt
- Sichere antimikrobielle Oberfläche
- Magnetische Rückseite
- Schnelle Reaktion von 2 Sekunden innerhalb von 1 Grad
- Energiesparmodus-Fähigkeiten
- Auflösung beträgt 0.1 °
- Genauigkeit ±0.9 °F von -4 °F bis 482 °F, sonst ±1.8 °F
- Der hochempfindliche Thermistorsensor befindet sich an der Spitze der Sonde und erfordert einen Mindestabstand von 0.25 Zoll (5 mm)
- Gewicht: 2-3/8 Unzen.
Compliance
ISO 17025, A2LA, NIST
Warranty
1 Jahr
Spezifikation
40 °F und 140 °F | |
Traceable™-Bescheinigung, Batterie | |
2.375 oz. | |
482 °F | |
−40° bis 482 °F | |
ca. 4000 Stunden | |
±0,9 °F von -4 °F bis +482 °F |
Zertifiziert gemäß ISO 17025, NIST, NSF | |
Edelstahl | |
0.75 Zoll | |
−40 °F | |
Ja | |
AAA | |
0,1 ° |