Learn More
SI Analytics™ Titronic ™ 500
SI Analytics™ Titronic™ 500 ist die ideale Kolbenbürette für manuelle Titrationen, präzise Dosieranwendungen sowie die Vorbereitung von Lösungen.
Marke: SI Analytics™ 285220210
Additional Details : Gewicht : 7.64100kg
Beschreibung
- Ventil: PTFE, ETFE
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3 (DURAN™
- Schläuche: FEP, blau
- Intelligente austauschbare Module mit einer Volumenkapazität von 5, 10, 20 und 50 ml
- Anschluss an einen Drucker und/oder eine Analysewaage
- Fernzugriff über RS232- oder USB-Schnittstelle
- Verbinden Sie bis zu 16 Geräte über einen USB- oder RS232-Anschluss eines PCs mit den beiden integrierten RS232-Schnittstellen (Verkettung)
- Steuern Sie die Dosierung mit der manuellen Steuerung und der speziellen Tastatur
- Einstellbare Dosier- und Füllraten optimieren Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Speichern Sie Dosiermethoden mit unterschiedlichen Parametern
- Einstellbare Dosier- und Füllgeschwindigkeit
- Das Dosiervolumen wird automatisch ohne zusätzliche PC-Software berechnet
- Es können mehrere Methoden mit unterschiedlichen Parametern gespeichert werden
- Automatische Gewichtsaufzeichnung bei angeschlossener Waage
- Titration mit den Dosiertasten der manuellen Steuerung
- Die Titrationsrate kann angepasst werden, um die Titrationsgeschwindigkeit und -genauigkeit zu optimieren
- Programmierbare automatische Berechnungen, Drucker bereit
- Automatische Gewichtsaufzeichnung bei angeschlossener Waage
Spezifikation
3,5Zoll-1/4-VGA-TFT-Display mit 320 x 240 Pixeln | |
Magnetrührer TM 235, Stativstab TZ 1510, Elektrodenklemme Z 305, Handsteuerung TZ 3880 | |
Polypropylen | |
10 °C bis 40 °C |
Kolbenbürette | |
Polyester | |
Titronic™ 500 | |
29,6 x 15,3 x 45 cm |