Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose
Diese robusten Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke: Thermo Scientific™ 52204-RC
115.43 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Hinzufügen eines Spritzenfiltrationsschritts vor der Injektion trägt nicht nur dazu bei, konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus schützt er empfindliche Geräte und verlängert die Lebensdauer der Säule. Die Thermo Scientific™ Titan3™ Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Sie bieten sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Titan3 Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose werden für Applikationen mit schwacher unspezifischer Bindung sowie für die Filtration von Gewebekulturmedien und für die allgemeine biologische Filtration verwendet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. Membran: Für HPLC-zertifizierte regenerierte Cellulose. | |
Titan3 Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose | |
Regenerierte Cellulose | |
0,2 μm | |
Probenfiltration: Geringe unspezifische Bindung, Gewebekulturmedien, allgemeine biologische Proben | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
75 psi | |
Spritzenfilter | |
4 mm |
Granit | |
Ja | |
Regenerierte Cellulose | |
Unsteril | |
<15 μl | |
Nein | |
Titan3 | |
<15 μl (Fassungsvermögen) | |
4 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.