Learn More
Thiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
Thiophene is an important building block in dyes, agrochemicals and pharmaceuticals synthesis. It is involved in the chloroalkylation reactions in 2,5-positions. It is also used to prepare butane by reduction with raney nickel, 2-vinylthiophene, dithienyl, and 2-halo thiophenes by reacting with halogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen ist ein wichtiger Baustein in der Farbstoff-, Agrochemie- und Pharmasynthese. Es ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt. Es wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney-Nickel, 2-Vinylthiophene, Dithienyl und 2-Halothiophen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Diethylether und anderen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Thiophen ist ein wichtiger Baustein in der Farbstoff-, Agrochemie- und Pharmasynthese. Es ist an den Chloralkylierungsreaktionen in 2,5-Positionen beteiligt. Es wird auch zur Herstellung von Butan durch Reduktion mit Raney-Nickel, 2-Vinylthiophene, Dithienyl und 2-Halothiophen durch Reaktion mit Halogenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Diethylether und anderen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiophene |
Schmelzpunkt | -38°C |
Dichte | 1.066 |
Siedepunkt | 83°C to 85°C |
Flammpunkt | −9°C (16°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.528 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2414 |
Beilstein | 103222 |