Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ ART™ Genomik-Pipettenspitzen, nicht gefiltert, mit breiter Öffnung
Thermo Scientific™ ART™ Filterlose Pipettenspitzen mit weiter Bohrung eignen sich ideal für das Pipettieren in genomischen Arbeitsabläufen.
Marke: Thermo Scientific™ 3531
59.66 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.06920kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Filterlose Pipettenspitzen mit weiter Bohrung eignen sich ideal für das Pipettieren in genomischen Arbeitsabläufen. Die breite Öffnung verhindert das Scheren von Zellen und DNA und RNA, wodurch längere, kontinuierliche Stränge entstehen. Die breite Öffnung ermöglicht auch ein einfacheres Pipettieren viskoser Flüssigkeiten oder Lösungen. Ideal für den Einsatz in Referenzlaboren und Blutbanken.
- Die breite Öffnung ist größer als die Standardspitzen, wodurch die Spitze ideal zum Pipettieren von empfindlichen Zelllinien und viskosen Proben ist
- Ideal für Genomarbeiten
- Universalspitze, passend für die meisten Pipettenmarken
- Filterlose ART™ Spitzen bieten die gleiche bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit wie ART™-Barriere
- Spitze ohne Filter
- ART™ Spitzen sind zertifiziert frei von DNA, RNase, DNase, ATP, Endotoxinen und Pyrogenen
- Gestelle mit abnehmbarem Deckel bieten Zugang zu allen Spitzen, ideal für Mehrkanalpipettieren
Spezifikation
ART 200G, breite Öffnung, steril, Spitzen im Gestell | |
Ohne Filter | |
Durchsichtig | |
ART 200G | |
4.97 cm | |
Genomische Arbeitsabläufe, empfindliche Zelllinien, viskose Flüssigkeiten | |
Im Gestell montiert, abziehbarer Deckel | |
96 Spitzen/Gestell | |
Ja – zur einmaligen Verwendung | |
ART | |
Sterile |
200 μl | |
Steril | |
Ja | |
1.96 Zoll | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen | |
Breite Öffnung, sterile Spitze | |
Breite Öffnung | |
4800 | |
Fast alle Pipettenmarken | |
Reines Polypropylen |