Learn More
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10655262
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
29943-42-8
C5H8O2
100.12
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-on
C1COCCC1=O
29943-42-8
C5H8O2
100.12
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
121599
Oxan-4-on
C1COCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 166.0°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 5 g
Beilstein 17,I,131
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.