Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, konisch, PTFE
Ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke. Die konischen Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind stabil und für eine Vielzahl von Anwendungen autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16285761
  • 12.45 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die konischen Enden haben eine ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Verjüngt, zylindrisch
PTFE
Rührstab
5/Pckg.
Ja
25 mm