Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, konisch, PTFE
Ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke. Die konischen Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind stabil und für eine Vielzahl von Anwendungen autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die konischen Enden haben eine ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke
- Autoklavierbar
Spezifikation
8 mm | |
Weiß | |
Behälter und Gefäße, Heizrührer | |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Verjüngt, zylindrisch |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
5/Pckg. | |
Ja | |
40 mm |