Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membran-Scheibenfilter
Die Membranen werden zur Sterilisation flüssiger Reagenzien, Entfernung von Partikelkontaminationen und Klärung von Lösungen vor der weiteren Verarbeitung eingesetzt.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60305
380.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.15200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17174501
  • 341.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Produkte sind für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen optimiert
  • Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
PES
Unsteril
Mit Registerkarten
0,2 μm
145 μm
142 mm